Stampa…
Potassio permanganato ≥99% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
0277-2.5KGEA 357 EUR
0277-2.5KG
Potassio permanganato ≥99% ACS
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Punto di fusione: > 240 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Visualizza i codici
Chloride & Chlorate <0.005%
Insolubles ≤0.2%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.02%