Stampa…
Potassio permanganato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 331 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Potassio permanganato ≥98%
Potassio permanganato
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Densità: 2,7
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7655