Potassio permanganato ≥99.0% ACS a basso contenuto di mercurio
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Permanganic acid potassium salt
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7722-64-7
Molecular Formula: KMnO4
Formula Weight: 158.03
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark purple
Melting Point: 240° dec.
Merck Reference: 14,7655
UN No.: 1490
MDL No.: MFCD00011364
Formula:
KMnO₄ Punto di fusione: 240 °C (dec.) Densità: 2,7 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011364 CAS Number: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7655 |