Stampa…
Potassio permanganato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196750010 196752500 196755000 196750050
ACRO196750010EA 89 EUR
ACRO196750010 ACRO196752500 ACRO196755000 ACRO196750050
Potassio permanganato 98%, extra puro
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Visualizza i codici
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %