Stampa…
Disodium hexabromoiridate (≥24,1% Ir)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium hexabromoiridate(IV)
12649.03 12649.06
12649.03EA 189 EUR
12649.03 12649.06
Disodium hexabromoiridate (≥24,1% Ir)
Disodium hexabromoiridate
CAS No.: 28529-99-9 Molecular Formula: Na2IrBr6 Formula Weight: 717.63 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00064675
Formula: Br₆IrNa₂
Peso molecolare: 717,62 g/mol
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064675
CAS Number: 28529-99-9
EINECS: 249-069-0