Stampa…
Acido periodico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
20593.151EA 137 EUR
20593.151 20593.180
Acido periodico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Acido periodico
Formula: H₅IO₆
Punto di fusione: 122 °C
Densità: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011344
CAS Number: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm