Stampa…
Acido periodico ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
20592.124EA 43 EUR
20592.124 20592.181
Acido periodico ≥97%, GPR RECTAPUR®
Acido periodico
Formula: H₅IO₆
Peso molecolare: 227,94 g/mol
Punto di fusione: 122 °C
Densità: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011344
CAS Number: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=b86e607207c031417ffa168cb3eb7772df3b1830&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %