Stampa…
Acido periodico zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
MQ200
8.22288.0100 8.22288.0500
8.22288.0100EA 128 EUR
8.22288.0100 8.22288.0500
Acido periodico zS, Sigma-Aldrich®
Acido periodico
Formula: H₅IO₆
Peso molecolare: 227.94 g/mol
Punto di fusione: 122
Densità: 1.3875 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011344
CAS Number: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 2430 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 227.94 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer