Stampa…
Sodio metaperiodato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
27986.235EA 98.8 EUR
27986.235 27986.460 27986.290
Sodio metaperiodato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio metaperiodato
Formula: NaIO₄
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Visualizza i codici
Mn (Manganese) Max. 1 ppm