Stampa…
Sodio metaperiodato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraossiiodato (VII)
27985.185EA 132 EUR
27985.185 27985.290 27985.230
Sodio metaperiodato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Sodio metaperiodato
Formula: NaIO₄
Peso molecolare: 213,89 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Assay (dried basis) 99.8-100.3 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (come Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Solfato) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
Conforme a ACS Conforme
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme