Stampa…
Sodio metaperiodato
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraossiiodato (VII)
1.06596.1000 1.06596.9025
1.06596.1000EA 535 EUR
1.06596.1000 1.06596.9025
Sodio metaperiodato
Sodio metaperiodato
Formula: NaIO₄
Peso molecolare: 213,89 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 175 °C
Densità: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),I
Merck Index: 13,08714