Sodio metaperiodato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7790-28-5
Molecular Formula: INaO4
Formula Weight: 213.89
Physical Form: Powder
Density: 3.86
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 300° dec.
Solubility: Soluble in water and acids
Merck Reference: 14,8640
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003534
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent
Formula:
NaIO₄ Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 300 °C (dec.) Densità: 3,86 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS Number: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8640 |