Stampa…
Sodio metaperiodato 99.8+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraossiiodato (VII)
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 24.9 EUR
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Sodio metaperiodato 99.8+% ACS
Sodio metaperiodato
Formula: NaIO₄
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C (dec.)
Densità: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm