Sodio metaperiodato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodio tetraossiiodato (VII)
Formula:
NaIO₄ Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 300 °C (dec.) Densità: 3,87 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS Number: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 3085 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,08714 |
Appearance | White to off-white Crystals |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
pH | 3.4 to 4.5 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤300 ppm |
Iodide (I) | ≤10 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤20 ppm |