Sodio iodato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
40135.22
40135.36
40135.22EA
55
EUR
40135.22
40135.36
Sodio iodato ≥99%
Sodio iodato
Purity: 99% min
CAS No.: 7681-55-2
Molecular Formula: NaIO3
Formula Weight: 197.89
Physical Form: Crystalline powder
Density: 4.28
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,8630
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003533
Formula:
INaO₃ Peso molecolare: 197,89 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 4,28 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003533 CAS Number: 7681-55-2 EINECS: 231-672-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8630 |