Stampa…
Sodio iodato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
201761000 201765000 201760025
ACRO201761000EA 82.8 EUR
ACRO201761000 ACRO201765000 ACRO201760025
Sodio iodato 99+% per analisi
Sodio iodato
Formula: INaO₃
Peso molecolare: 197,89 g/mol
Punto di fusione: 560 °C (dec.)
Densità: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003533
CAS Number: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=d5f432b7843282f05b8af367a3e99d1f23d28b87&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (130°C)
Iodide (I) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Nitrogen (N) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤100 ppm
Impurity ≤0.02 % Bromide,bromate,chloride and chlorate (as Cl)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)