Stampa…
Potassio iodato 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
26840.235EA 177 EUR
26840.235 26840.460 26840.180
Potassio iodato 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Potassio iodato
Formula: KlO₃
Peso molecolare: 214 g/mol
Punto di fusione: 560
Densità: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011406
CAS Number: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Visualizza i codici
Titolo 99.7 --> 100.4 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 --> 8.0
Metalli pesanti (come Pb) Max. 5 ppm
Materia insolubile Max. 50 ppm
Perdita all'essiccamento (130°C) Max. 0.1 %
N (Azoto) totale Max. 50 ppm
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (come Cl) Max. 100 ppm
Cl + Br (come Cl) Max. 100 ppm
I (Ioduro) Max. 10 ppm
SO4 (Solfato) Max. 50 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm
Na (Sodio) Max. 50 ppm
Conforme a ACS Conforme
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme