Stampa…
Potassio iodato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
1.05051.0100EA 128 EUR
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
Potassio iodato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Potassio iodato
Formula: KlO₃
Peso molecolare: 214 g/mol
Punto di fusione: 560
Densità: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011406
CAS Number: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Visualizza i codici
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer