Stampa…
Potassio iodato FCC, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.05050.0500 1.05050.9029
1.05050.0500EA 324 EUR
1.05050.0500 1.05050.9029
Potassio iodato FCC, extra puro, SAFC®
Potassio iodato
Formula: KlO₃
Peso molecolare: 214 g/mol
Punto di fusione: 560 °C
Densità: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011406
CAS Number: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726