Stampa…
Potassio iodato 99.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201771000 201775000 201770025
ACRO201771000EA 54.8 EUR
ACRO201771000 ACRO201775000 ACRO201770025
Potassio iodato 99.5% per analisi
Potassio iodato
Formula: KlO₃
Peso molecolare: 214 g/mol
Punto di fusione: 560 °C
Densità: 3.93 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011406
CAS Number: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07726
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.4 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Iodide (I) ≤20 ppm
Chlorate (ClO3) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm