Potassio iodato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
196741000
196745000
196740025
ACRO196741000EA
46.8
EUR
ACRO196741000
ACRO196745000
ACRO196740025
Potassio iodato 98%, extra puro
Potassio iodato
Formula:
KlO₃ Punto di fusione: 560 °C Densità: 3,93 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS Number: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07726 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |