Stampa…
Sodio ioduro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
27915.231EA 99.6 EUR
27915.231 27915.297
Sodio ioduro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio ioduro
Formula: NaI
Punto di ebollizione: 1300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 662 °C
Densità: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm