Stampa…
Sodio ioduro, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA 321 EUR
0853-250G 0853-500G
Sodio ioduro, ultrapuro
Sodio ioduro
Formula: NaI
Peso molecolare: 149.89 g/mol
Punto di ebollizione: 1300
Punto di fusione: 662
Densità: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705