Stampa…
Sodio ioduro, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15480.0E A15480.22 A15480.36
A15480.0EEA 590 EUR
A15480.0E A15480.22 A15480.36
Sodio ioduro, (max. 1% H₂O) 99+% (dry weight)
Sodio ioduro
Purity: 99+% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Refractive Index: 1.7745 Odour: Odourless Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formula: NaI
Punto di ebollizione: 1300…1304 °C
Punto di fusione: 651 °C
Densità: 3,67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631