Sodio ioduro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Formula:
NaI Punto di ebollizione: 1300…1304 °C Punto di fusione: 651 °C Densità: 3,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS Number: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8631 |