Sodio ioduro ≥99.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7681-82-5
Molecular Formula: NaI
Formula Weight: 149.89
Physical Form: Crystalline Powder
Density: 3.67
Refractive Index: 1.7745
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 651°
Boiling Point: 1300-1304°
Solubility: Soluble in water, alcohol, glycerol, acetone. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,8631
MDL No.: MFCD00003532
Formula:
NaI Punto di ebollizione: 1300…1304 °C Punto di fusione: 651 °C Densità: 3,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS Number: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8631 |