Sodio ioduro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
212680100
212680010
212681000
ACRO212680100EA
66.6
EUR
ACRO212680100
ACRO212680010
ACRO212681000
Sodio ioduro 99.999% (trace metals basis), extra puro
Sodio ioduro
Formula:
NaI Punto di ebollizione: 1300 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 661 °C Densità: 3,66 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003532 CAS Number: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |
Appearance | White Granular powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |