Stampa…
Sodio ioduro, anidro 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 267 EUR
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Sodio ioduro, anidro 99+%, puro
Sodio ioduro
Formula: NaI
Peso molecolare: 149,89 g/mol
Punto di ebollizione: 1300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 661 °C
Densità: 3,66 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)