Stampa…
Litio ioduro, anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18287.0050 8.18287.0002
8.18287.0050EA 128 EUR
8.18287.0050 8.18287.0002
Litio ioduro, anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Litio ioduro
Formula: ILi
Peso molecolare: 133.85 g/mol
Punto di ebollizione: 1177
Punto di fusione: 450
Densità: 3.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011092
CAS Number: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 133.84 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1180 °C
Density 4 g/cm3 (20 °C)