Litio ioduro, anidro ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Ampuled under argon
Purity: 99.95%
CAS No.: 10377-51-2
Molecular Formula: ILi
Formula Weight: 133.84
Physical Form: Crystalline/Powder, Ampouled under argon
Density: 4.076
Refractive Index: 1.955
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 449°
Boiling Point: 1170-1190°
Merck Reference: 14,5535
MDL No.: MFCD00011092
Formula:
ILi Punto di ebollizione: 1170…1190 °C Punto di fusione: 449 °C Densità: 4,076 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011092 CAS Number: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Merck Index: 14,5535 |