Stampa…
Litio ioduro, dry_ultra 99,999 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
ampuled under argon
13600.06 13600.14 13600.22
13600.06EA 142 EUR
13600.06 13600.14 13600.22
Litio ioduro, dry_ultra 99,999 Metals basis
Litio ioduro
Purity: 99.999% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: LiI Formula Weight: 133.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092
Formula: ILi
Peso molecolare: 133.85 g/mol
Punto di ebollizione: 1170…1190 °C
Punto di fusione: 449 °C
Densità: 4.076
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011092
CAS Number: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 14,5535