Stampa…
Litio ioduro, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
203590500 203592500
ACRO203590500EA 182 EUR
ACRO203590500 ACRO203592500
Litio ioduro, anidro 99%, puro
Litio ioduro
Formula: ILi
Punto di ebollizione: 1177 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 446 °C
Densità: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011092
CAS Number: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)