Stampa…
Potassio ioduro 99, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
26843.235EA 102 EUR
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Potassio ioduro 99, GPR RECTAPUR®
Potassio ioduro
Formula: Kl
Peso molecolare: 166 g/mol
Punto di ebollizione: 1330
Punto di fusione: 681 °C
Densità: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm