Potassio ioduro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05044.0050
1.05044.0500
1.05044.0050EA
205
EUR
1.05044.0050
1.05044.0500
Potassio ioduro, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Potassio ioduro
Formula:
Kl Peso molecolare: 166 g/mol Punto di ebollizione: 1330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 686 °C Densità: 3,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS Number: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |
Solubility | 1430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 723 °C |
Molar Mass | 166.00 g/mol |
Bulk Density | 1500 kg/m3 |
Boiling Point | 1325 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (745 °C) |
Density | 3.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |