Stampa…
Potassio ioduro ≥99% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
0512-100GEA 243 EUR
0512-100G 0512-2.5KG 0512-500G
Potassio ioduro ≥99% ACS
Potassio ioduro
Formula: Kl
Peso molecolare: 166 g/mol
Punto di ebollizione: 1330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 681 °C
Densità: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Visualizza i codici
Bario < 0,002%
Calcio <= 0,002%
Cloruri & bromuri <= 0,01%
Metalli pesanti (come Pb) <= 0,0005%
Inoslubili <= 0,005%
Iodati <= 0,0003%
Ferro <= 0,0003%
Perdita per essiccamento <= 0,2%
Magnesio <= 0,001%
pH (5%, acqua) @25°C 6,0 - 9,2
Fosfati <= 0,001%
Purezza >= 99,0%
Sodio <= 0,005%
Sulfati <= 0,005%