Stampa…
Potassio ioduro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
A12704.0BEA 232 EUR
A12704.0B A12704.0I A12704.18 A12704.30
Potassio ioduro ≥99%
Potassio ioduro
Purity: 99% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Refractive Index: 1.677 Odour: Odourless Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Formula: Kl
Peso molecolare: 166 g/mol
Punto di ebollizione: 1330 °C
Punto di fusione: 681 °C
Densità: 3,12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 14,7643