Potassio ioduro 99,9 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7681-11-0
Molecular Formula: KI
Formula Weight: 166.01
Physical Form: Powder
Density: 3.12
Refractive Index: 1.677
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 681°
Boiling Point: 1330°
Merck Reference: 14,7643
MDL No.: MFCD00011405
Formula:
Kl Peso molecolare: 166 g/mol Punto di ebollizione: 1330 °C Punto di fusione: 681 °C Densità: 3.12 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS Number: 7681-11-0 EINECS: 213-659-4 Merck Index: 14,7643 |