Stampa…
Potassio ioduro 99%, briquettes, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196730025 196735000 196730100 196731000
ACRO196730025EA 462 EUR
ACRO196730025 ACRO196735000 ACRO196730100 ACRO196731000
Potassio ioduro 99%, briquettes, extra puro
Potassio ioduro
Formula: Kl
Punto di ebollizione: 1330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 680 °C
Densità: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Visualizza i codici
Appearance White Briquettes
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %
Iodate (IO3) ≤4 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm