Stampa…
Potassio ioduro 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 239 EUR
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Potassio ioduro 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Potassio ioduro
Formula: Kl
Peso molecolare: 166 g/mol
Punto di ebollizione: 1330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 680 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %