Stampa…
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 51.7 EUR
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Sodium cyanotrihydroborate 95%
Sodium cyanotrihydroborate
Formula: CH₃BNNa
Peso molecolare: 62,84 g/mol
Punto di fusione: >242 °C (dec.)
Densità: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003516
CAS Number: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %