Sodio fluoruro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Pericolo
|
1.72576.1000
1.72576.9025
1.72576.1000EA
357
EUR
1.72576.1000
1.72576.9025
Sodio fluoruro, SAFC®
Sodio fluoruro
Formula:
NaF Punto di ebollizione: 1700 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 993 °C Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS Number: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1, Merck Index: 13,08691 |