Stampa…
Sodio fluoruro, RonaCare®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Fluoruro di sodio
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
1.30441.0100EA 0 EUR
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
Sodio fluoruro, RonaCare®
Sodio fluoruro
Formula: NaF
Punto di ebollizione: 1700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 993 °C
Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003524
CAS Number: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM