Stampa…
Sodio fluoruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06449.0250 1.06449.1000 1.06449.9050
1.06449.0250EA 82.9 EUR
1.06449.0250 1.06449.1000 1.06449.9050
Sodio fluoruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Sodio fluoruro
Formula: NaF
Punto di ebollizione: 1700 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 993 °C
Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003524
CAS Number: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (precipitative titration) ≥ 99,5 %
In water insoluble matter ≤ 0,01 %
Free alkali (as NaOH) ≤ 0,04 %
Free acid (as hydrofloric acid) ≤ 0,05 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Hexafluorosilicate (SiF₆) ≤ 0,075 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,01 %
Sulphite (SO₃) ≤ 0,005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0,001 %
Ca (Calcium) ≤ 0,004 %
Cu (Copper) ≤ 0,0002 %
Fe (Iron) ≤ 0,002 %
K (Potassium) ≤ 0,02 %
Loss on drying (150 °C, 4 h) ≤ 0,2 %