Sodio fluoruro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: NaF
Formula Weight: 41.99
Physical Form: Powder
Density: 2.78
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Melting Point: 993°
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formula:
NaF Punto di ebollizione: 1704 °C Punto di fusione: 993 °C Densità: 2,78 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003524 CAS Number: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8618 |