Stampa…
Litio fluoruro 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11632.0E A11632.22 A11632.36
A11632.0EEA 879 EUR
A11632.0E A11632.22 A11632.36
Litio fluoruro 97%
Litio fluoruro
Purity: 98+% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: LiF Formula Weight: 25.94 Refractive Index: 1.3915 Odour: Odourless Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formula: FLi
Punto di ebollizione: 1680 °C
Punto di fusione: 845 °C
Densità: 2,635
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011090
CAS Number: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5531