Litio fluoruro ≥99.5%, Optical Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: LiF
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Broken Crystals
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formula:
FLi Punto di ebollizione: 1680 °C Punto di fusione: 845 °C Densità: 2,635 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS Number: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5531 |