Litio fluoruro 97% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
218271000
218275000
218270025
ACRO218271000EA
46.7
EUR
ACRO218271000
ACRO218275000
ACRO218270025
Litio fluoruro 97% per analisi
Litio fluoruro
Formula:
FLi Punto di ebollizione: 1681 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 845 °C Densità: 2,63 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS Number: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05553 |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥96.0 % |
Loss on drying | 0.4 % (200°C) (typical) |
Chloride (Cl) | ≤0.07 % |
Carbonate (CO3) | ≤1 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.04 % |
Sulfate (SO4) | ≤1 % |
Calcium (Ca) | ≤0.08 % |
Iron (Fe) | ≤0.03 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.02 % |
Potassium (K) | ≤0.07 % |
Sodium (Na) | ≤0.4 % |