Stampa…
Litio fluoruro 99.98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 36.6 EUR
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Litio fluoruro 99.98%, extra puro
Litio fluoruro
Formula: FLi
Punto di ebollizione: 1676 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 845 °C
Densità: 2,63 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011090
CAS Number: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %