Stampa…
Potassio fluoruro
Fornitore: Merck
Pericolo
1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 292 EUR
1.05030.1000 1.05030.9050
Potassio fluoruro
Potassio fluoruro
Formula: KF
Punto di ebollizione: 1505 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 860 °C
Densità: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011398
CAS Number: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714