Potassio fluoruro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Fluoruro di potassio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Formula:
KF Peso molecolare: 58.1 g/mol Punto di ebollizione: 1505 °C Punto di fusione: 859 °C Densità: 2.48 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011398 CAS Number: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,7632 |